Imprimer
Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5241-5G B5241-25G
TCIAB5241-5GEA 45.1 EUR
TCIAB5241-5G TCIAB5241-25G
Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (4-bromobenzyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₅H₂₁Br₂P
MW: 512.24 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00051922
Numéro CAS: 51044-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&vid=e4b66300aec96660e28e584e9b3193b786ae4b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %