2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
B5213-1G
B5213-5G
TCIAB5213-1GEA
45.1
EUR
TCIAB5213-1G
TCIAB5213-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule:
C₉H₅BrF₄O MW: 285.0330 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03094509 Numéro CAS: 537050-14-9 ONU: 3261 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |