Imprimer
5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5193-1G B5193-5G
TCIAB5193-1GEA 47.3 EUR
TCIAB5193-1G TCIAB5193-5G
5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
Point de fusion: 296°C
Numéro MDL: MFCD08235173
Numéro CAS: 41668-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd48c2c755e9e787dd9ad4d8cf39d6e50b5ea8b&vid=476941a3e6b0ea55533bd443c31e9021d980faec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %