Imprimer
Butylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butylamine Hydrobromide, BABr, Butylammonium bromide
B5186-1G B5186-5G
TCIAB5186-1GEA 28.6 EUR
TCIAB5186-1G TCIAB5186-5G
Butylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Butylamine hydrobromide
Formule: C₄H₁₁N·HBr
MW: 154.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01874353
Numéro CAS: 15567-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %