Imprimer
Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzylammonium bromide
B5185-1G B5185-5G
TCIAB5185-1GEA 33 EUR
TCIAB5185-1G TCIAB5185-5G
Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzylamine hydrobromide
Formule: C₇H₉N·HBr
MW: 188.07 g/mol
Point de fusion: 204°C
Numéro MDL: MFCD00035434
Numéro CAS: 37488-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %