Imprimer
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
B5173-1G B5173-5G
TCIAB5173-1GEA 26.4 EUR
TCIAB5173-1G TCIAB5173-5G
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₃
MW: 230.85 g/mol
Point de fusion: 131°C
Numéro MDL: MFCD00093409
Numéro CAS: 89694-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaf59f4f0bb82c7310e10014e2486e95713dcd04&vid=eaf59f4f0bb82c7310e10014e2486e95713dcd04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 108.0 %