Imprimer
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B5169-1G B5169-5G
TCIAB5169-1GEA 69.3 EUR
TCIAB5169-1G TCIAB5169-5G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BO₃
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD06409944
Numéro CAS: 338454-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72dbf241eee3e0f26d8e188d89a8e9aebd2259f4&vid=72dbf241eee3e0f26d8e188d89a8e9aebd2259f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 108.0 %