Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5165-1G B5165-5G
TCIAB5165-1GEA 73.7 EUR
TCIAB5165-1G TCIAB5165-5G
3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Numéro MDL: MFCD08059322
Numéro CAS: 102830-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af8a04c0af2c67f17ac0bb9e7e719cdb264db09&vid=9af8a04c0af2c67f17ac0bb9e7e719cdb264db09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C