Imprimer
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane, tert-Butyldimethyl(prop-2-ynyloxy)silane
B5163-5ML B5163-25ML
TCIAB5163-5MLEA 52.8 EUR
TCIAB5163-5ML TCIAB5163-25ML
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane ≥98.0% (par GC)
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
Formule: C₉H₁₈OSi
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD28156589
Numéro CAS: 76782-82-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e61c02493e6fc763d8fe775aebaf1eca3807041&vid=7e61c02493e6fc763d8fe775aebaf1eca3807041&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %