Imprimer
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Bis(4-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-9,10-anthracenediamine, N,N'-Diphenyl-N,N'-di(p-tolyl)-9,10-anthracenediamine
B5149-200MG B5149-1G
TCIAB5149-200MGEA 73.7 EUR
TCIAB5149-200MG TCIAB5149-1G
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene
Formule: C₄₀H₃₂N₂
MW: 540.71 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022466
Numéro CAS: 190974-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %