Imprimer
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Bromo-2-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
B5137-1G B5137-5G
TCIAB5137-1GEA 26.4 EUR
TCIAB5137-1G TCIAB5137-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Numéro MDL: MFCD05664228
Numéro CAS: 352535-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %