Imprimer
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5132-1G B5132-5G
TCIAB5132-1GEA 63.8 EUR
TCIAB5132-1G TCIAB5132-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BO₄
Numéro MDL: MFCD03453055
Numéro CAS: 850568-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %