Imprimer
3-Bromo-2-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
B5131-1G B5131-5G
TCIAB5131-1GEA 82.5 EUR
TCIAB5131-1G TCIAB5131-5G
3-Bromo-2-methoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD13186737
Numéro CAS: 116557-46-1
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c52483f4b0b8caf829771c32bbb602a8590db88d&vid=c52483f4b0b8caf829771c32bbb602a8590db88d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %