Imprimer
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5122-1G B5122-5G
TCIAB5122-1GEA 125 EUR
TCIAB5122-1G TCIAB5122-5G
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC)
2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₂₇H₂₃N
Numéro MDL: MFCD19440968
Numéro CAS: 1198395-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&vid=c3f35e317831bfd09551214e5f709976ef74dd74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C