Imprimer
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
B5095-1G B5095-5G
TCIAB5095-1GEA 30.8 EUR
TCIAB5095-1G TCIAB5095-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₄H₁₅BF₆O₂
MW: 340.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD12405516
Numéro CAS: 69807-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C