Imprimer
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N1,N1'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N1-(naphthalen-1-yl)-N4,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine)
B5093-1G B5093-5G
TCIAB5093-1GEA 189 EUR
TCIAB5093-1G TCIAB5093-5G
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-di(1-naphthyl)benzidine
Formule: C₆₈H₅₀N₄
Numéro MDL: MFCD20488037
Numéro CAS: 910058-11-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69e2d7675bdfd14139bb42adb8472291e3bf372&vid=d69e2d7675bdfd14139bb42adb8472291e3bf372&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %