Imprimer
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Bis(diphenylamino)anthracene-9,10-dione
B5092-200MG B5092-1G
TCIAB5092-200MGEA 63.8 EUR
TCIAB5092-200MG TCIAB5092-1G
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (par HPLC, azote total)
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone
Formule: C₃₈H₂₆N₂O₂
MW: 542.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD20040460
Numéro CAS: 868850-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %