Imprimer
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5091-1G B5091-5G
TCIAB5091-1GEA 72.6 EUR
TCIAB5091-1G TCIAB5091-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₂₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD29089348
Numéro CAS: 1391729-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C