Imprimer
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5087-200MG B5087-1G
TCIAB5087-200MGEA 56.1 EUR
TCIAB5087-200MG TCIAB5087-1G
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane
Formule: C₂₄H₁₈Br₂Si
Numéro MDL: MFCD29089347
Numéro CAS: 18733-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C