Imprimer
Borane - Ammonia Complex ≥85.0% (V)
Fournisseur: TCI
B5082-5G B5082-25G
TCIAB5082-5GEA 110 EUR
TCIAB5082-5G TCIAB5082-25G
Borane - Ammonia Complex ≥85.0% (V)
Borane - Ammonia Complex
Formule: NH₃·BH₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075639
Numéro CAS: 13774-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&vid=e15fece06799a470ddab4e971eaa702785cd5dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 85.0 %