Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5074-1G B5074-5G
TCIAB5074-1GEA 34.1 EUR
TCIAB5074-1G TCIAB5074-5G
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
MW: 232.0497 g/mol
Numéro MDL: MFCD09878362
Numéro CAS: 749927-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C