Imprimer
N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B5049-200MG B5049-1G
TCIAB5049-200MGEA 38.5 EUR
TCIAB5049-200MG TCIAB5049-1G
N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
N-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Formule: C₂₈H₂₀BrN
MW: 450.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD24387457
Numéro CAS: 352359-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C