Imprimer
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5031-1G B5031-5G
TCIAB5031-1GEA 61.6 EUR
TCIAB5031-1G TCIAB5031-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₂₅H₁₅Br
Numéro MDL: MFCD16660920
Numéro CAS: 1161009-88-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96043fb2235895e9ac4486298ec6691adc57e82&vid=c96043fb2235895e9ac4486298ec6691adc57e82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C