Imprimer
(4-Bromobutyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B5014-200MG B5014-1G
TCIAB5014-200MGEA 115 EUR
TCIAB5014-200MG TCIAB5014-1G
(4-Bromobutyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Bromobutyl)phosphonic acid
Formule: C₄H₁₀BrO₃P
Numéro MDL: MFCD00466589
Numéro CAS: 1190-14-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C