1-(3-Bromophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B4998-5G
B4998-25G
TCIAB4998-5GEA
60.5
EUR
TCIAB4998-5G
TCIAB4998-25G
1-(3-Bromophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(3-Bromophényl)-2-thiourée
Formule:
(C₆H₄Br)NHC(S)NH₂ |
Numéro MDL:
MFCD00060440 Numéro CAS: 21327-14-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |