Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4982-1G B4982-5G
TCIAB4982-1GEA 37.4 EUR
TCIAB4982-1G TCIAB4982-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100097
Numéro CAS: 355134-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C