Imprimer
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4981-1G B4981-5G
TCIAB4981-1GEA 64.9 EUR
TCIAB4981-1G TCIAB4981-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Numéro MDL: MFCD07778998
Numéro CAS: 13101-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.4 deg-C