Imprimer
9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4966-200MG B4966-1G
TCIAB4966-200MGEA 102 EUR
TCIAB4966-200MG TCIAB4966-1G
9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene
Formule: C₄₂H₃₆N₂
Numéro MDL: MFCD12022465
Numéro CAS: 177799-16-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5faff8871636a58b4c542fb988267edd4dc6fa1f&vid=5faff8871636a58b4c542fb988267edd4dc6fa1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %