Imprimer
4-Bromo-2-iodophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4957-1G B4957-5G
TCIAB4957-1GEA 58.3 EUR
TCIAB4957-1G TCIAB4957-5G
4-Bromo-2-iodophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
MW: 298.91 g/mol
Numéro MDL: MFCD09029644
Numéro CAS: 207115-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d1128af06d5ca782dfd8049c62b593aa51e017&vid=86d1128af06d5ca782dfd8049c62b593aa51e017&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C