Imprimer
Acétate de 2-butoxyéthyle zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Butylglycol acetate
MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500
8.01395.1000EA 34.9 EUR
8.01395.1000 8.01395.2500
Acétate de 2-butoxyéthyle zS, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-butoxyéthyle
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Point d'ébullition: 192
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.9416 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82
Numéro MDL: MFCD00009457
Numéro CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190