Imprimer
2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DCzDBT, 2,8-Di(9-carbazolyl)dibenzothiophene
B4942-200MG B4942-1G
TCIAB4942-200MGEA 112 EUR
TCIAB4942-200MG TCIAB4942-1G
2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,8-Bis(9H-carbazol-9-yl)dibenzothiophene
Formule: C₃₆H₂₂N₂S
MW: 514.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD28291905
Numéro CAS: 913738-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %