Imprimer
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha,Nepsilon-Bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, Nalpha,Nepsilon-Di-Fmoc-L-lysine
B4931-5G B4931-25G
TCIAB4931-5GEA 58.3 EUR
TCIAB4931-5G TCIAB4931-25G
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
Formule: C₃₆H₃₄N₂O₆
MW: 590.676 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080275
Numéro CAS: 78081-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -8.0 deg (C=1,DMF)