Imprimer
4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4930-200MG B4930-1G
TCIAB4930-200MGEA 61.6 EUR
TCIAB4930-200MG TCIAB4930-1G
4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(3-Bromophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₂₂H₁₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD28962150
Numéro CAS: 864377-28-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C