Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4927-1G B4927-5G
TCIAB4927-1GEA 78.1 EUR
TCIAB4927-1G TCIAB4927-5G
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₄BrN₃
MW: 388.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00194632
Numéro CAS: 23449-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C