Imprimer
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4'-Butyl-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
B4925-5G B4925-25G
TCIAB4925-5GEA 70.4 EUR
TCIAB4925-5G TCIAB4925-25G
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-n-Butyl-4'-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formule: C₂₂H₃₂F₂
Numéro MDL: MFCD13188634
Numéro CAS: 82832-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c6c94bc9afe18897c3612059fa6868649739eb&vid=18c9dd6449b4f4bf2a931bc8243de929744310a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Mesomorphic range 44.0 to 123.0 deg-C