4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4921-200MG
B4921-1G
TCIAB4921-200MGEA
218
EUR
TCIAB4921-200MG
TCIAB4921-1G
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Formule:
C₉H₄BrN |
Numéro CAS:
1374038-64-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |