N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4920-1G
B4920-5G
TCIAB4920-1GEA
60.5
EUR
TCIAB4920-1G
TCIAB4920-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine ≥98.0% (par GC)
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formule:
C₁₂H₁₆BrNO₂ MW: 286.169 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD05664385 Numéro CAS: 162356-90-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |