Imprimer
1,3-Benzenedisulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4917-200MG B4917-1G
TCIAB4917-200MGEA 71.5 EUR
TCIAB4917-200MG TCIAB4917-1G
1,3-Benzenedisulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Benzenedisulphonamide
Formule: C₆H₈N₂O₄S₂
MW: 236.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025383
Numéro CAS: 3701-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C