trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(trans,trans)-4-(But-3-en-1-yl)-4'-(3,4-difluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexane)
B4916-1G
B4916-5G
TCIAB4916-1GEA
72.6
EUR
TCIAB4916-1G
TCIAB4916-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexyl
Formule:
C₂₂H₃₀F₂ |
Numéro MDL:
MFCD09839393 Numéro CAS: 155266-68-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |