Imprimer
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-(But-3-en-1-yl)-4'-(p-tolyl)-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl
B4915-1G B4915-5G
TCIAB4915-1GEA 42.9 EUR
TCIAB4915-1G TCIAB4915-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Formule: C₂₃H₃₄
MW: 310.53 g/mol
Numéro MDL: MFCD13188633
Numéro CAS: 129738-42-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C