Imprimer
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Fournisseur: TCI
Synonyms: HN-D2
B4907-200MG B4907-1G
TCIAB4907-200MGEA 196 EUR
TCIAB4907-200MG TCIAB4907-1G
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formule: C₃₆H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 340°C
Numéro CAS: 1395881-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.40 %