Imprimer
4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4-Bromostyryl)-N,N-di(p-tolyl)aniline, 4-(4-Bromostyryl)-N,N-di-p-tolylaniline, 4-(4-Bromostyryl)-4',4''-dimethyltriphenylamine
B4906-200MG B4906-1G
TCIAB4906-200MGEA 52.8 EUR
TCIAB4906-200MG TCIAB4906-1G
4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4-Bromo-4'-[di(p-tolyl)amino]stilbene
Formule: C₂₈H₂₄BrN
Numéro MDL: MFCD28975103
Numéro CAS: 101186-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C