Imprimer
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4903-5G B4903-25G
TCIAB4903-5GEA 19.8 EUR
TCIAB4903-5G TCIAB4903-25G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 278°C
Numéro MDL: MFCD00006157
Numéro CAS: 122-96-3
EINECS: 204-586-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C