9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4892-200MG
B4892-1G
TCIAB4892-200MGEA
128
EUR
TCIAB4892-200MG
TCIAB4892-1G
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene ≥98.0% (par HPLC)
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorene
Formule:
C₄₁H₆₄B₂O₄ |
Numéro MDL:
MFCD16621099 Numéro CAS: 357219-41-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |