Imprimer
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4889-1G B4889-5G
TCIAB4889-1GEA 403 EUR
TCIAB4889-1G TCIAB4889-5G
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₂₄H₁₇Br
Numéro MDL: MFCD26407506
Numéro CAS: 116941-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C