Imprimer
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl, 5'-(3-Bromophenyl)-m-terphenyl
B4888-1G B4888-5G
TCIAB4888-1GEA 80.3 EUR
TCIAB4888-1G TCIAB4888-5G
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₂₄H₁₇Br
MW: 385.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD28134530
Numéro CAS: 1233200-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C