Imprimer
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
B4869-5G B4869-25G
TCIAB4869-5GEA 27.5 EUR
TCIAB4869-5G TCIAB4869-25G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD01863722
Numéro CAS: 95798-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %