Imprimer
N-Boc-D-serine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine methyll ester, Boc-D-Ser-OMe, N-Boc-D-serine methyll ester
B4859-1G B4859-5G
TCIAB4859-1GEA 17.6 EUR
TCIAB4859-1G TCIAB4859-5G
N-Boc-D-serine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Boc-D-serine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00270516
Numéro CAS: 95715-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +21.0 deg (C=5, MeOH)