Imprimer
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylate, (S)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-2-methylpiperazine, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methylpiperazine
B4846-1G B4846-5G
TCIAB4846-1GEA 41.8 EUR
TCIAB4846-1G TCIAB4846-5G
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD01862121
Numéro CAS: 169447-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +68.0 to +72.0 deg (C=0.65, CHCl3)