1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B4844-5G
B4844-25G
TCIAB4844-5GEA
45.1
EUR
TCIAB4844-5G
TCIAB4844-25G
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule:
C₁₂H₂₂F₆N₂O₄S₂ |
Numéro MDL:
MFCD14156017 Numéro CAS: 623580-02-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |